MilliporeSigma
MAT117958550
Matrix Scientific
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
293.19
Número MDL:
mp
145-148
Iupac Name
2,5-bis(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H5F6NO2S/c9-7(10,11)4-1-2-5(8(12,13)14)6(3-4)18(15,16)17/h1-3H,(H2,15,16,17)
Clave InChI
KQNPHVUXUGXXCV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024621.html
Melting Point
145-148
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024621.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)