MilliporeSigma
MAT047026811
Matrix Scientific
2-(1H-Benzoimidazol-2-ylsulfanyl)-butyric acid
Seleccione un Tamaño
500 MG
$196.80
1 G
$302.40
Referencia (SKU) del distribuidor: 008485-500MG
$196.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
$196.80
1 G
$302.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.29
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 008485-500MG
$196.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(1H-benzimidazol-2-ylsulfanyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O2S/c1-2-9(10(14)15)16-11-12-7-5-3-4-6-8(7)13-11/h3-6,9H,2H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
PUNPYITWFHQFFX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008485.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008485.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)