MilliporeSigma
MAT047024207
Matrix Scientific
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.16
Número MDL:
Iupac Name
5,7-bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Inchi Code
1S/C11H5F6NO/c12-10(13,14)5-3-6(11(15,16)17)9-7(4-5)18-2-1-8(9)19/h1-4H,(H,18,19)
Clave InChI
VMUHDGVEVRDEMW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/005836.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/005836.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)