MilliporeSigma
MAN238928944
Manchester Organics
1-Chloro-2-fluoro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Seleccione un Tamaño
1 G
$289.80
2 G
$507.15
5 G
$1,086.75
Referencia (SKU) del distribuidor: E14052-1G
$289.80
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$289.80
2 G
$507.15
5 G
$1,086.75
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.55
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: E14052-1G
$289.80
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-chloro-2-fluoro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H2ClF7/c9-5-2-3(7(11,12)13)1-4(6(5)10)8(14,15)16/h1-2H
Clave InChI
UHSWOMNFWAWIOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/E14052
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)