MilliporeSigma
MAN182107019
Manchester Organics
2-Hydroxy-5-(1H-pyrrol-1-yl)-benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.2
Número MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-5-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c13-10-4-3-8(7-9(10)11(14)15)12-5-1-2-6-12/h1-7,13H,(H,14,15)
Clave InChI
RJOWHWZRBQBAMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/M17490
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)