Documentos clave
LIFH97ED01AA
Life Chemicals Inc.
4-(2,2-difluoroethyl)piperidine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
250 MG
$432.90
500 MG
$690.30
1 G
$945.10
2.5 G
$2,060.50
5 G
$3,961.10
10 G
$7,651.80
Referencia (SKU) del distribuidor: F1913-6919-250MG
$432.90
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$432.90
500 MG
$690.30
1 G
$945.10
2.5 G
$2,060.50
5 G
$3,961.10
10 G
$7,651.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.64
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F1913-6919-250MG
$432.90
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(2,2-difluoroethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13F2N.ClH/c8-7(9)5-6-1-3-10-4-2-6;/h6-7,10H,1-5H2;1H
Clave InChI
POLZEUNNPKKZDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)