Documentos clave
LIFH324A10EF
Life Chemicals Inc.
2-bromo-5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.04
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c7-5-4-9-3-1-2-6(9)8-5/h4H,1-3H2
InChI key
BMXJCILXNYCNJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)