LIFH3031A5DD
Life Chemicals Inc.
1,6-dioxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: F1900-9633-250MG
$416.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: F1900-9633-250MG
$416.00
Iupac Name
1,6-dioxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c8-5-6-7(10-6)1-3-9-4-2-7/h6H,1-4H2
Clave InChI
IPHRJNDSVHURSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)