Documentos clave
LIFH22CC1894
Life Chemicals Inc.
tert-butyl 3-[(pyrimidin-2-yl)amino]azetidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
250 MG
$339.30
Referencia (SKU) del distribuidor: F1901-3070-250MG
$339.30
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$339.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F1901-3070-250MG
$339.30
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-pyrimidinylamino)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H18N4O2/c1-12(2,3)18-11(17)16-7-9(8-16)15-10-13-5-4-6-14-10/h4-6,9H,7-8H2,1-3H3,(H,13,14,15)
Clave InChI
VFHMEWBMMDQOAT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)