Documentos clave
LIFH03B69E2B
Life Chemicals Inc.
3-(cyclopropylmethoxy)isonicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.2
Número MDL:
Iupac Name
3-(cyclopropylmethoxy)isonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c11-5-9-3-4-12-6-10(9)13-7-8-1-2-8/h3-4,6,8H,1-2,7H2
Clave InChI
LQDSKXFUYHWVDN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)