Documentos clave
LIF945291566
Life Chemicals Inc.
2-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)nicotinic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
$526.50
500 MG
$813.80
1 G
$1,251.90
2.5 G
$2,724.80
Referencia (SKU) del distribuidor: F2147-2102-250MG
$526.50
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$526.50
500 MG
$813.80
1 G
$1,251.90
2.5 G
$2,724.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F2147-2102-250MG
$526.50
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(tetrahydro-3-furanyloxy)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c12-10(13)8-2-1-4-11-9(8)15-7-3-5-14-6-7/h1-2,4,7H,3,5-6H2,(H,12,13)
Clave InChI
PTPZBZUBUFMSQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)