Documentos clave
LIF945291546
Life Chemicals Inc.
1-(3-hydroxy-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-hydroxy-2-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-4-3-5-8(11)9(7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
Clave InChI
HHMHGDYDDWMTSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)