Documentos clave
LIF444784637
Life Chemicals Inc.
3-(2,4,6-trimethoxyphenyl)propanoic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
$70.20
500 MG
$93.60
1 G
$126.10
Referencia (SKU) del distribuidor: F9995-0962-250MG
$70.20
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$70.20
500 MG
$93.60
1 G
$126.10
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.26
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: F9995-0962-250MG
$70.20
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(2,4,6-trimethoxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O5/c1-15-8-6-10(16-2)9(4-5-12(13)14)11(7-8)17-3/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
LKDSCRCVTKEXRX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)