Documentos clave
LIF444784318
Life Chemicals Inc.
5-chloro-4-methyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)benzo[d]thiazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
289.79
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-4-methyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)benzo[d]thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C14H12ClN3S/c1-9-11(15)2-3-12-13(9)18-14(19-12)17-8-10-4-6-16-7-5-10/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
SDVDGDJVMNTTRA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)