Documentos clave
LIF388583759
Life Chemicals Inc.
4-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)phenol hydrochloride
Seleccione un Tamaño
250 MG
$49.40
500 MG
$70.20
1 G
$93.60
2.5 G
$193.70
Referencia (SKU) del distribuidor: F0783-0097-250MG
$49.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$49.40
500 MG
$70.20
1 G
$93.60
2.5 G
$193.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.7
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F0783-0097-250MG
$49.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(1H-benzimidazol-2-yl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H10N2O.ClH/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14-11-3-1-2-4-12(11)15-13;/h1-8,16H,(H,14,15);1H
Clave InChI
UCLLECODCWOJTA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)