Documentos clave
LIF372157750
Life Chemicals Inc.
[2-morpholin-4-yl-2-(3-thienyl)ethyl]amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.32
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)-2-(3-thienyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H16N2OS/c11-7-10(9-1-6-14-8-9)12-2-4-13-5-3-12/h1,6,8,10H,2-5,7,11H2
Clave InChI
BAADONCRQFJDEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)