Documentos clave
LIF372155655
Life Chemicals Inc.
1-((4-fluorophenyl)sulfonyl)piperidine-4-carbonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
305.76
Número MDL:
Iupac Name
1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-4-piperidinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H13ClFNO3S/c13-12(16)9-5-7-15(8-6-9)19(17,18)11-3-1-10(14)2-4-11/h1-4,9H,5-8H2
Clave InChI
JXGAKGUQYUVHPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)