LIF372154351
Life Chemicals Inc.
[(4-ethyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl)thio]acetic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: F2135-0002-250MG
$287.30
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: F2135-0002-250MG
$287.30
Iupac Name
[(4-ethyl-6-oxo-1,6-dihydro-2-pyrimidinyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O3S/c1-2-5-3-6(11)10-8(9-5)14-4-7(12)13/h3H,2,4H2,1H3,(H,12,13)(H,9,10,11)
Clave InChI
FZZDPYMTZJBNNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)