Documentos clave
LIF372152958
Life Chemicals Inc.
2-oxo-3-(thiophen-2-yl)propanoic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
$123.50
500 MG
$228.80
1 G
$352.30
2.5 G
$704.60
Referencia (SKU) del distribuidor: F1900-0022-250MG
$123.50
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$123.50
500 MG
$228.80
1 G
$352.30
2.5 G
$704.60
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.19
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: F1900-0022-250MG
$123.50
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2Z)-2-hydroxy-3-(2-thienyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C7H6O3S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3H,4H2,(H,9,10)
InChI key
DFEKJNVSDUKUIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)