MilliporeSigma
KEYH98CD500A
Key Organics / BIONET
benzyl 4-(cyanomethylidene)piperidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
500 MG
$132.50
1 G
$210.00
2 G
$420.00
5 G
$628.75
10 G
$1,047.50
20 G
$1,990.00
25 G
$2,303.75
Referencia (SKU) del distribuidor: NF-0215-500MG
$132.50
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
$132.50
1 G
$210.00
2 G
$420.00
5 G
$628.75
10 G
$1,047.50
20 G
$1,990.00
25 G
$2,303.75
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: NF-0215-500MG
$132.50
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
mp
72 - 73
Iupac Name
benzyl 4-(cyanomethylene)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H16N2O2/c16-9-6-13-7-10-17(11-8-13)15(18)19-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-6H,7-8,10-12H2
Clave InChI
FTVWOQKTVKETOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NF-0215
Melting Point
72 - 73
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NF-0215
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)