MilliporeSigma
KEYH14DED5E1
Key Organics / BIONET
5-Bromo-4-methoxy-2-methylpyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.05
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-methoxy-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c1-5-3-7(10-2)6(8)4-9-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
LSMZCZITQBBZGO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 4C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DS-4393
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DS-4393
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)