MilliporeSigma
KEYH042EEC00
Key Organics / BIONET
{2-[dimethyl(thiophen-2-yl)silyl]phenyl}methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.42
Número MDL:
Iupac Name
{2-[dimethyl(2-thienyl)silyl]phenyl}methanol
Inchi Code
1S/C13H16OSSi/c1-16(2,13-8-5-9-15-13)12-7-4-3-6-11(12)10-14/h3-9,14H,10H2,1-2H3
Clave InChI
HVCAKKVDVSHFOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2210
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2210
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)