MilliporeSigma
KEY466132187
Key Organics / BIONET
N-benzyl-4-cyclohexanecarbonyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
310.4
Número MDL:
Iupac Name
N-benzyl-4-(cyclohexylcarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C19H22N2O2/c22-18(15-9-5-2-6-10-15)16-11-17(20-13-16)19(23)21-12-14-7-3-1-4-8-14/h1,3-4,7-8,11,13,15,20H,2,5-6,9-10,12H2,(H,21,23)
Clave InChI
JBLRYSAGNHECGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10R-0349
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10R-0349
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)