MilliporeSigma
KEY465201941
Key Organics / BIONET
N-[(phenylcarbamoyl)amino]pyridine-4-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.26
Número MDL:
mp
240
Iupac Name
2-isonicotinoyl-N-phenylhydrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C13H12N4O2/c18-12(10-6-8-14-9-7-10)16-17-13(19)15-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,(H,16,18)(H2,15,17,19)
Clave InChI
FISFUBWOMGVREQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HF-0017
Melting Point
240
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HF-0017
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)