KEY465201792
Key Organics / BIONET
[(naphthalen-1-yl)amino]thiourea
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 9P-944-500MG
$611.25
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 9P-944-500MG
$611.25
Iupac Name
2-(1-naphthyl)hydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C11H11N3S/c12-11(15)14-13-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,13H,(H3,12,14,15)
Clave InChI
ZFWLQFOXJBCIEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9P-944
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)