MilliporeSigma
KEY465198908
Key Organics / BIONET
1-[(4-fluorophenyl)methyl]imidazolidine-2,4,5-trione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.18
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-fluorobenzyl)-2,4,5-imidazolidinetrione
Inchi Code
1S/C10H7FN2O3/c11-7-3-1-6(2-4-7)5-13-9(15)8(14)12-10(13)16/h1-4H,5H2,(H,12,14,16)
Clave InChI
YMTOLLVEJJVJEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7M-756
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7M-756
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)