MilliporeSigma
KEY465198798
Key Organics / BIONET
2-[(4-chlorophenyl)methylidene]propanedinitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.62
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-chlorobenzylidene)malononitrile
Inchi Code
1S/C10H5ClN2/c11-10-3-1-8(2-4-10)5-9(6-12)7-13/h1-5H
Clave InChI
FQSXBLOWLYPURG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7L-721
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7L-721
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)