MilliporeSigma
KEY465196910
Key Organics / BIONET
1,3-diethyl 2-{[(4-methylphenyl)amino]methylidene}propanedioate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.32
Número MDL:
Iupac Name
diethyl 2-(4-toluidinomethylene)malonate
Inchi Code
1S/C15H19NO4/c1-4-19-14(17)13(15(18)20-5-2)10-16-12-8-6-11(3)7-9-12/h6-10,16H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
TVEBMBQJMJKSKC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5J-032
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5J-032
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)