MilliporeSigma
KEY465196571
Key Organics / BIONET
4-(4-benzylpiperidin-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine-6-carbohydrazide
Seleccione un Tamaño
500 MG
$611.25
1 G
$1,222.50
2 G
$2,261.25
Referencia (SKU) del distribuidor: 4X-0850-500MG
$611.25
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
$611.25
1 G
$1,222.50
2 G
$2,261.25
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
367.47
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4X-0850-500MG
$611.25
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(4-benzyl-1-piperidinyl)thieno[2,3-d]pyrimidine-6-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C19H21N5OS/c20-23-18(25)16-11-15-17(21-12-22-19(15)26-16)24-8-6-14(7-9-24)10-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,11-12,14H,6-10,20H2,(H,23,25)
Clave InChI
JPNPFHNYFAIFNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4X-0850
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4X-0850
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)