MilliporeSigma
KEY465194100
Key Organics / BIONET
2-[(2-cyanophenyl)sulfanyl]-N-methylbenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.34
Número MDL:
Iupac Name
2-[(2-cyanophenyl)sulfanyl]-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C15H12N2OS/c1-17-15(18)12-7-3-5-9-14(12)19-13-8-4-2-6-11(13)10-16/h2-9H,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
CPIDUGMDWOKSSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2L-343S
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2L-343S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)