MilliporeSigma
KEY429324039
Key Organics / BIONET
2,4-dichloro-6H,7H,8H-thiopyrano[3,2-d]pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.11
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-7,8-dihydro-6H-thiino[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N2S/c8-6-5-4(2-1-3-12-5)10-7(9)11-6/h1-3H2
Clave InChI
HIKOVOQFJFSCLL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GS-0635
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GS-0635
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)