MilliporeSigma
KEY424062386
Key Organics / BIONET
3-[(pyridin-3-yl)methoxy]benzoic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.7
Número MDL:
Iupac Name
3-(pyridin-3-ylmethoxy)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H11NO3.ClH/c15-13(16)11-4-1-5-12(7-11)17-9-10-3-2-6-14-8-10;/h1-8H,9H2,(H,15,16);1H
Clave InChI
HUSAKDTZGQUAAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6P-101
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6P-101
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)