KEY423214661
Key Organics / BIONET
2-[1-(2-nitrobenzenesulfonyl)piperidin-2-yl]ethan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2-(1-((2-nitrophenyl)sulfonyl)piperidin-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C13H18N2O5S/c16-10-8-11-5-3-4-9-14(11)21(19,20)13-7-2-1-6-12(13)15(17)18/h1-2,6-7,11,16H,3-5,8-10H2
InChI key
GMQLQDMCXZMSBP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2X-7008
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)