MilliporeSigma
KEY387783366
Key Organics / BIONET
ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
500 MG
$132.50
1 G
$210.00
Referencia (SKU) del distribuidor: CF-0746-500MG
$132.50
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
$132.50
1 G
$210.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: CF-0746-500MG
$132.50
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-4-11-8(10)7-9-5(2)6(3)12-7/h4H2,1-3H3
Clave InChI
SDDWDLQDWDNKSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CF-0746
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CF-0746
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)