MilliporeSigma
KEY128003651
Key Organics / BIONET
methyl 4-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
284.31
Número MDL:
mp
91 - 93
Iupac Name
methyl 4-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C17H16O4/c1-19-17(18)13-5-3-12(4-6-13)14-7-8-15-16(11-14)21-10-2-9-20-15/h3-8,11H,2,9-10H2,1H3
Clave InChI
MOGKNGBKMKLEPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AB-0724
Melting Point
91 - 93
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AB-0724
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)