KEY090496780
Key Organics / BIONET
2,6-bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylphenol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: BA-0847-500MG
$132.50
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: BA-0847-500MG
$132.50
Iupac Name
2,6-bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylphenol
Inchi Code
1S/C14H24N2O/c1-6-11-7-12(9-15(2)3)14(17)13(8-11)10-16(4)5/h7-8,17H,6,9-10H2,1-5H3
Clave InChI
NRFVYJJGFBUXNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BA-0847
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)