KEY087886613
Key Organics / BIONET
ethyl 5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 4Z-0714-500MG
$262.50
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 4Z-0714-500MG
$262.50
mp
72 - 74
Iupac Name
ethyl 5-(4-fluorophenyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H11FO2S/c1-2-16-13(15)12-8-7-11(17-12)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-8H,2H2,1H3
Clave InChI
RLLSTFBIYBXBIU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4Z-0714
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)