MilliporeSigma
KEY061970182
Key Organics / BIONET
methyl 4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzoate
Seleccione un Tamaño
500 MG
$167.50
1 G
$262.50
2 G
$523.75
5 G
$786.25
Referencia (SKU) del distribuidor: 3X-0730-500MG
$167.50
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
$167.50
1 G
$262.50
2 G
$523.75
5 G
$786.25
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
315.68
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 3X-0730-500MG
$167.50
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
mp
88 - 91
Iupac Name
methyl 4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzoate
Inchi Code
1S/C14H9ClF3NO2/c1-21-13(20)9-4-2-8(3-5-9)12-11(15)6-10(7-19-12)14(16,17)18/h2-7H,1H3
Clave InChI
PJFYIQIKJYWJHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3X-0730
Melting Point
88 - 91
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3X-0730
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)