MilliporeSigma
KEY001134759
Key Organics / BIONET
1-(4-chlorophenyl)-2-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
297.2
Número MDL:
mp
112 - 115
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)-2-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]ethanone
Inchi Code
1S/C14H10Cl2OS/c15-11-3-1-10(2-4-11)14(17)9-18-13-7-5-12(16)6-8-13/h1-8H,9H2
Clave InChI
HZGLGBYRTBNBHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3D-014
Melting Point
112 - 115
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3D-014
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)