JWPH942F371D
J & W Pharmlab LLC
2-Isopropyl-oxazole-5-boronic acid pinacol ester
About This Item
Iupac Name
2-isopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)oxazole
Inchi Code
1S/C12H20BNO3/c1-8(2)10-14-7-9(15-10)13-16-11(3,4)12(5,6)17-13/h7-8H,1-6H3
Clave InChI
MGYUOWASNFATFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/32R0292P
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)