JWPH3249E8E1
J & W Pharmlab LLC
(R)-(Pyrrolidin-3-yloxy)-acetic acid methyl ester hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 75R0459S-50MG
$171.25
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 75R0459S-50MG
$171.25
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
methyl (R)-2-(pyrrolidin-3-yloxy)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-10-7(9)5-11-6-2-3-8-4-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
Clave InChI
UVWLDEJPOAOZOV-FYZOBXCZSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0459S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)