MilliporeSigma
JWPH3249E45B
J & W Pharmlab LLC
2-Hydroxy-4-methyl-6-trifluoromethyl-nicotinic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
$195.00
100 MG
$265.00
250 MG
$406.25
500 MG
$686.25
1 G
$1,247.50
5 G
$4,997.50
Referencia (SKU) del distribuidor: 69R0936-50MG
$195.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$195.00
100 MG
$265.00
250 MG
$406.25
500 MG
$686.25
1 G
$1,247.50
5 G
$4,997.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 69R0936-50MG
$195.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6F3NO3/c1-3-2-4(8(9,10)11)12-6(13)5(3)7(14)15/h2H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
ZPCDIHWOWKYXGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0936
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0936
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)