MilliporeSigma
JWPH3249E0CA
J & W Pharmlab LLC
6-Methoxy-pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.17
Número MDL:
Iupac Name
6-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-14-6-2-3-8-7(9(12)13)4-10-11(8)5-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
BGPGKAMXDIQKIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0550
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0550
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)