MilliporeSigma
JWPH3249DD5F
J & W Pharmlab LLC
(R)-1-Cyclohexyl-3-methyl-piperazine oxalate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
272.34
Número MDL:
Iupac Name
(3R)-1-cyclohexyl-3-methylpiperazine oxalate
Inchi Code
1S/C11H22N2.C2H2O4/c1-10-9-13(8-7-12-10)11-5-3-2-4-6-11;3-1(4)2(5)6/h10-12H,2-9H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/t10-;/m1./s1
Clave InChI
YDHMUFNOZYBUFH-HNCPQSOCSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0018X
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0018X
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)