MilliporeSigma
JWPH3249DCE4
J & W Pharmlab LLC
1-Piperidin-4-yl-cyclopropylamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.15
Número MDL:
Iupac Name
1-(piperidin-4-yl)cyclopropan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2.2ClH/c9-8(3-4-8)7-1-5-10-6-2-7;;/h7,10H,1-6,9H2;2*1H
Clave InChI
RXGOXRFVFJNXLU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1105S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1105S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)