MilliporeSigma
JWPH3249D655
J & W Pharmlab LLC
8-Hydroxy-isoquinoline-5-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
$218.75
100 MG
$311.25
250 MG
$493.75
500 MG
$862.50
1 G
$1,600.00
5 G
$6,100.00
Referencia (SKU) del distribuidor: 50R0392-50MG
$218.75
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$218.75
100 MG
$311.25
250 MG
$493.75
500 MG
$862.50
1 G
$1,600.00
5 G
$6,100.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 50R0392-50MG
$218.75
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
8-hydroxyisoquinoline-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-2-1-7(10(13)14)6-3-4-11-5-8(6)9/h1-5,12H,(H,13,14)
Clave InChI
BESWMYJOHAAZRV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0392
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0392
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)