MilliporeSigma
ENAH996EF593
Enamine
methyl (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoate
Seleccione un Tamaño
1 G
$1,318.20
2.5 G
$2,584.40
5 G
$3,823.30
10 G
$5,668.00
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-302356-1G
$1,318.20
Se envía en 30 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$1,318.20
2.5 G
$2,584.40
5 G
$3,823.30
10 G
$5,668.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.22
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-302356-1G
$1,318.20
Se envía en 30 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H13NO4/c1-15-10(14)7(11)4-6-2-3-8(12)9(13)5-6/h2-3,5,7,12-13H,4,11H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI key
XBBDACCLCFWBSI-ZETCQYMHSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302356
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)