MilliporeSigma
ENAH987FA7DA
Enamine
4-(bromomethylidene)oxane
Seleccione un Tamaño
100 MG
$423.80
250 MG
$607.10
500 MG
$955.50
1 G
$1,224.60
2.5 G
$2,402.40
5 G
$3,552.90
10 G
$5,268.90
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-336834-100MG
$423.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$423.80
250 MG
$607.10
500 MG
$955.50
1 G
$1,224.60
2.5 G
$2,402.40
5 G
$3,552.90
10 G
$5,268.90
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.04
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-336834-100MG
$423.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(bromomethylene)tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C6H9BrO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
InChI key
JZESAPQXAJWSCQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336834
pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336834
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)