MilliporeSigma
ENAH97BFE190
Enamine
morpholine-4-carbothioyl chloride
Seleccione un Tamaño
1 G
$1,056.90
2.5 G
$2,072.20
5 G
$3,068.00
10 G
$4,550.00
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-33050314-1G
$1,056.90
Se envía en 30 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$1,056.90
2.5 G
$2,072.20
5 G
$3,068.00
10 G
$4,550.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.64
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-33050314-1G
$1,056.90
Se envía en 30 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
morpholine-4-carbothioyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClNOS/c6-5(9)7-1-3-8-4-2-7/h1-4H2
Clave InChI
ZIYPMLVPRQOPPO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33050314
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)