MilliporeSigma
ENAH97BF9F1E
Enamine
methyl (2S)-2-amino-3-(2-methylphenyl)propanoate
Seleccione un Tamaño
1 G
$555.10
2.5 G
$1,090.70
5 G
$1,610.70
10 G
$2,390.70
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-4282120-1G
$555.10
Se envía en 30 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$555.10
2.5 G
$1,090.70
5 G
$1,610.70
10 G
$2,390.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-4282120-1G
$555.10
Se envía en 30 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl (2S)-2-amino-3-(2-methylphenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-8-5-3-4-6-9(8)7-10(12)11(13)14-2/h3-6,10H,7,12H2,1-2H3/t10-/m0/s1
Clave InChI
KXWBUUKZTWGWCG-JTQLQIEISA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4282120
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)